Print…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 273 EUR
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Ponto de Fusão: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20643344
Número CAS: 55805-14-6