Print…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 143 EUR
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Fórmula: C₆H₆F₈O₂
Ponto de ebulição: 100 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069087
Número CAS: 355-74-8