Print…
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53338-25G PC53338-5G PC53338-100G
APOSPC53338-25GEA 127 EUR
APOSPC53338-25G APOSPC53338-5G APOSPC53338-100G
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide
Fórmula: C5H3FN2O3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234027
Número CAS: 769-54-0