Print…
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 2870 EUR
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₆F₄
Ponto de ebulição: 131,2 °C/760mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972884
Número CAS: 80245-26-7