Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 186 EUR
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₁₅BF₄N₂
Peso Molecular: 226.02 g/mol
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 1.2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095449
Número CAS: 174501-65-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS III