Print…
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53328-1G PC53328-25G PC53328-5G PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA 20.5 EUR
APOSPC53328-1G APOSPC53328-25G APOSPC53328-5G APOSPC53328-100G
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111892
Número CAS: 892845-59-9