Print…
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
PC5325-1G PC5325-5G
APOSPC5325-1GEA 49.3 EUR
APOSPC5325-1G APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₂F₈
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000312
Número CAS: 3883-86-1
UN: 3152
ADR: 9,II