Print…
(2,4-Difluorophenyl)acetone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53241-1G PC53241-250MG PC53241-5G
APOSPC53241-1GEA 0 EUR
APOSPC53241-1G APOSPC53241-250MG APOSPC53241-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetone 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258866
Número CAS: 274682-91-6