Print…
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 75.4 EUR
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₆FO₃P
Ponto de ebulição: 150 °C/6mmHg
Densidade: 1,1425 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795966
Número CAS: 63909-58-0