Print…
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
PC53221-1G PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA 289 EUR
APOSPC53221-1G APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula: C₆H₅FN₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15526909
Número CAS: 1034667-22-5