Print…
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 0 EUR
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657548
Número CAS: 168971-68-4