Print…
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5321-1G PC5321-5G PC5321-250MG
APOSPC5321-1GEA 331 EUR
APOSPC5321-1G APOSPC5321-5G APOSPC5321-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 233…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202962
Número CAS: 240408-97-3