Print…
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 419 EUR
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Ponto de ebulição: 80…82 °C/9,75mmHg
Densidade: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110333
Número CAS: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III