Print…
Octafluoroadipic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoroadipic Acid, Octafluorohexanedioic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexanedioic acid, Perfluorohexanedioic Acid
PC5320-5G PC5320-250MG PC5320-1G
APOSPC5320-5GEA 79.9 EUR
APOSPC5320-5G APOSPC5320-250MG APOSPC5320-1G
Octafluoroadipic acid 97%
Octafluoroadipic acid
Fórmula: C₆H₂F₈O₄
Ponto de ebulição: 165 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066405
Número CAS: 336-08-3
EINECS: 206-407-1