Print…
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53196-1G PC53196-5G
APOSPC53196-1GEA 0 EUR
APOSPC53196-1G APOSPC53196-5G
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11870179
Número CAS: 144851-82-1