Print…
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5317-1G PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA 141 EUR
APOSPC5317-1G APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Fórmula: C₁₂H₁₆FN₃O₃
Ponto de Fusão: 84…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08692441
Número CAS: 942474-49-9