Print…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 114 EUR
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08692445
Número CAS: 942474-32-0