Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC53128-1G PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA 256 EUR
APOSPC53128-1G APOSPC53128-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22566379
Número CAS: 1224629-03-1