Print…
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53109-10G PC53109-1G PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA 0 EUR
APOSPC53109-10G APOSPC53109-1G APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Fórmula: C₄H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1448773-75-8
UN: 1993
ADR: 3,III