Print…
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53105-1G PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA 105 EUR
APOSPC53105-1G APOSPC53105-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Ponto de ebulição: 48…51 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800643
Número CAS: 195136-69-7