Print…
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-bromo-4-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
PC53076-1G PC53076-5G PC53076-10G
APOSPC53076-1GEA 261 EUR
APOSPC53076-1G APOSPC53076-5G APOSPC53076-10G
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390897
Número CAS: 1242258-38-3