Print…
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
PC53040-10G PC53040-5G
APOSPC53040-10GEA 157 EUR
APOSPC53040-10G APOSPC53040-5G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Fórmula: C₅H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 76…77 °C
Ponto de Fusão: 66…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445819
Número CAS: 889940-13-0