Print…
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
PC53035-5G PC53035-25G PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA 109 EUR
APOSPC53035-5G APOSPC53035-25G APOSPC53035-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₉BrF₂Si
Peso Molecular: 203.10 g/mol
Ponto de ebulição: 112 °C
Densidade: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18641931
Número CAS: 115262-01-6
UN: 1993
ADR: 3 III