Print…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.4500 g/mol
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111905
Número CAS: 886615-30-1