Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC53010-5G PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA 364 EUR
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₃
Peso Molecular: 224.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652439
Número CAS: 1073477-22-1