Print…
3,4-Difluorothiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 307 EUR
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorothiophenol 97%
3,4-Difluorothiophenol
Fórmula: C₆H₄F₂S
Peso Molecular: 146.16 g/mol
Ponto de ebulição: 169…170 °C
Densidade: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094279
Número CAS: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3 III