Print…
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53006-1G PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA 158 EUR
APOSPC53006-1G APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline
Fórmula: C₈H₇BrFNO
Ponto de Fusão: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546480
Número CAS: 88288-12-4