Print…
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Methyl-2-trifluoromethylbenzylamine
PC530056-1G PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA 438 EUR
APOSPC530056-1G APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02689994
Número CAS: 296276-41-0