Print…
Ácido 4-cloro-2,6-flúorbenzóico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 236 EUR
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
Ácido 4-cloro-2,6-flúorbenzóico 98%
Ácido 4-cloro-2,6-flúorbenzóico
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203570
Número CAS: 196194-58-8