Print…
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 654 EUR
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀FNO
Peso Molecular: 155.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060976
Número CAS: 3225-74-9