Print…
4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC53003-5G PC53003-1G
APOSPC53003-5GEA 104 EUR
APOSPC53003-5G APOSPC53003-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Peso Molecular: 173.55 g/mol
Número MDL : MFCD06660237
Número CAS: 886500-41-0