Print…
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 313 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₅ClFNO
Peso Molecular: 231.690 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115015
Número CAS: 3202-34-4