Print…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530020-1G PC530020-250MG
APOSPC530020-1GEA 429 EUR
APOSPC530020-1G APOSPC530020-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374440
Número CAS: 886366-13-8