Print…
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 0 EUR
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08144103
Número CAS: 473706-11-5