Print…
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC530011-1G PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 0 EUR
APOSPC530011-1G APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₄H₁₈FNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427919
Número CAS: 479064-88-5