Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08702773
Número CAS: 1020717-99-0