Print…
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52999-10G PC52999-1G PC52999-5G
APOSPC52999-10GEA 551 EUR
APOSPC52999-10G APOSPC52999-1G APOSPC52999-5G
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800813
Número CAS: 1000577-82-1