Print…
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC5298-100G PC5298-25G PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA 87 EUR
APOSPC5298-100G APOSPC5298-25G APOSPC5298-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₃NO₄
Peso Molecular: 235.12 g/mol
Ponto de Fusão: 127…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024509
Número CAS: 328-80-3