Print…
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₇F₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017994
Número CAS: 393-12-4
UN: 3261
ADR: 8,III