Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 26.1 EUR
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042326
Número CAS: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III