Print…
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fórmula: C₉H₇F₃N₂O₄
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052324
Número CAS: 787-57-5