Print…
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Fórmula: C₆H₃F₃N₂O₂
Peso Molecular: 192.1 g/mol
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174089
Número CAS: 148416-38-0