Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de Fusão: 37…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792414
Número CAS: 93118-03-7