Print…
Nitrosium hexafluorophosphate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitrosonium hexafluorophosphate, Nitrosyl hexafluorophosphate
PC5280-25G PC5280-5G
APOSPC5280-25GEA 693 EUR
APOSPC5280-25G APOSPC5280-5G
Nitrosium hexafluorophosphate 96%
Nitrosium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆NOP
Peso Molecular: 174.97 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040324
Número CAS: 16921-91-8
UN: 3260
ADR: 8 III