Print…
Nitrosium hexafluoroantimonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitrosyl hexafluoroantimonate, Nitrosonium hexafluoroantimonate
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 473 EUR
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Nitrosium hexafluoroantimonate 98%
Nitrosium hexafluoroantimonate
Fórmula: F₆NOSb
Peso Molecular: 265.76 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042550
Número CAS: 16941-06-3
UN: 1759
ADR: 8 II