Print…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 66.7 EUR
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532494
Número CAS: 24821-17-8