Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 0 EUR
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 143…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532493
Número CAS: 177420-63-2