Print…
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃N
Ponto de ebulição: 139…141 °C/754mmHg
Densidade: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183562
Número CAS: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3,III