Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃N
Peso Molecular: 250.02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532491
Número CAS: 914637-07-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III