Print…
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitryl tetrafluoroborate
PC5270-100G PC5270-25G PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA 745 EUR
APOSPC5270-100G APOSPC5270-25G APOSPC5270-5G
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Nitronium tetrafluoroborate
Powerful nitrating agent
Fórmula: BF₄NO₂
Peso Molecular: 132.81 g/mol
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011432
Número CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8 II